2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1839-25G B1839-5G
TCIAB1839-25GEA 79 EUR
TCIAB1839-25G TCIAB1839-5G
2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone ≥95.0% (por GC)
2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
Formula: C₂₂H₃₈O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128797
Núm. CAS: 903-19-5
EINECS: 212-990-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C