3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1842-1G B1842-5G
TCIAB1842-1GEA 76 EUR
TCIAB1842-1G TCIAB1842-5G
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (por GC)
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide
Formula: C₆H₁₃BrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321130
Núm. CAS: 59551-75-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %