ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1850-25G B1850-500G
TCIAB1850-25GEA 23 EUR
TCIAB1850-25G TCIAB1850-500G
ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
alpha,alpha'-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1,4-diisopropylbenzene
Formula: C₂₈H₃₄O₂
MW: 402,58 g/mol
Número MDL: MFCD01321133
Núm. CAS: 36395-57-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency