2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine ≥96.0% (por GC) triflating reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
B1865-25G B1865-5G
TCIAB1865-25GEA 378 EUR
TCIAB1865-25G TCIAB1865-5G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine ≥96.0% (por GC) triflating reagent
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formula: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Número MDL: MFCD00191833
Núm. CAS: 145100-51-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %