4-Biphenyl benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Benzoic Acid 4-Biphenyl Ester, (4-Phenylphenyl) benzoate
B1866-25G
B1866-5G
TCIAB1866-25GEA
400
EUR
TCIAB1866-25G
TCIAB1866-5G
4-Biphenyl benzoate ≥98.0% (por GC)
4-Biphenyl benzoate
Formula:
C₁₉H₁₄O₂ MW: 274,32 g/mol |
Número MDL:
MFCD00223541 Núm. CAS: 2170-13-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 153.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | very faint turbidity |