1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1870-25G B1870-5G
TCIAB1870-25GEA 120 EUR
TCIAB1870-25G TCIAB1870-5G
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane
Formula: C₁₉H₂₄O₆S₂
Número MDL: MFCD00110766
Núm. CAS: 22308-12-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b789eb284291f40d40c540b6b7cc8b2fcaf61d&vid=37b789eb284291f40d40c540b6b7cc8b2fcaf61d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C