5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5'-Bromo-[2,2'-bithiophene]-5-carbaldehyde, 5-Bromo-5'-formyl-2,2'-bithiophene
B1874-1G B1874-5G
TCIAB1874-1GEA 58 EUR
TCIAB1874-1G TCIAB1874-5G
5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde
Formula: C₉H₅BrOS₂
MW: 273,16 g/mol
Número MDL: MFCD01321134
Núm. CAS: 110046-60-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C