1,3-Bis(tosyloxy)propane ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B1875-25G
B1875-5G
TCIAB1875-25GEA
88
EUR
TCIAB1875-25G
TCIAB1875-5G
1,3-Bis(tosyloxy)propane ≥98.0% (by HPLC)
1,3-Bis(tosyloxy)propane
Formula:
C₁₇H₂₀O₆S₂ |
Número MDL:
MFCD00013392 Núm. CAS: 5469-66-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 90.0 to 93.0 deg-C |