4-tert-Butylstyrene ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
B1877-25ML B1877-500ML
TCIAB1877-25MLEA 21 EUR
TCIAB1877-25ML TCIAB1877-500ML
4-tert-Butylstyrene ≥90.0% (por GC) estabilizado
4-tert-Butylstyrene
Formula: C₁₂H₁₆
Pto. de inflamación: 81°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065126
Núm. CAS: 1746-23-2
EINECS: 217-126-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %