Ethyl-7-bromoheptanoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1880-25G B1880-5G
TCIAB1880-25GEA 549 EUR
TCIAB1880-25G TCIAB1880-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formula: C₉H₁₇BrO₂
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00037103
Núm. CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f514d190b7de9e8bf60dd727a4b62d28632bb600&vid=f514d190b7de9e8bf60dd727a4b62d28632bb600&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %