Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydroxyaluminum Bis(2-ethylhexanoate), Aluminum 2-ethylhexanoate, basic
B1895-25G
B1895-250G
TCIAB1895-25GEA
17
EUR
TCIAB1895-25G
TCIAB1895-250G
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum
Formula:
C₁₆H₃₁AlO₅ |
Número MDL:
MFCD00041940 Núm. CAS: 30745-55-2 EINECS: 250-322-2 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 96.0 % |
Solubility in hot 1mol/L NaOH | very faint turbidity |