3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-bromo-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-pyrrole
B1899-1G B1899-25G B1899-5G
TCIAB1899-1GEA 63 EUR
TCIAB1899-1G TCIAB1899-25G TCIAB1899-5G
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole
Formula: C₁₃H₂₄BrNSi
MW: 302,33 g/mol
Número MDL: MFCD01321136
Núm. CAS: 87630-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4e8c4250556fa97dd74e00df7eb06add171b75&vid=bc4e8c4250556fa97dd74e00df7eb06add171b75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %