Benzeneruthenium(II) chloride dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1902-1G B1902-5G
TCIAB1902-1GEA 153 EUR
TCIAB1902-1G TCIAB1902-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formula: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Número MDL: MFCD00064686
Núm. CAS: 37366-09-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %