4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4-Bis(bromomethyl)biphenyl
B1921-1G B1921-5G B1921-25G
TCIAB1921-1GEA 42 EUR
TCIAB1921-1G TCIAB1921-5G TCIAB1921-25G
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl
Formula: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,06 g/mol
Número MDL: MFCD00094419
Núm. CAS: 20248-86-6
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8472db3eac4f3417a4d2f43a04dc5a8924100457&vid=8472db3eac4f3417a4d2f43a04dc5a8924100457&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C