4,4'-Bis(diethylphosphonomethyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tetraethyl [4,4'-Biphenylylenebis(methylene)]bisphosphonate, [4,4'-Biphenylylenebis(methylene)]bisphosphonic Acid Tetraethyl Ester
B1923-1G B1923-5G
TCIAB1923-1GEA 39 EUR
TCIAB1923-1G TCIAB1923-5G
4,4'-Bis(diethylphosphonomethyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Bis(diethylphosphonomethyl)biphenyl
Formula: C₂₂H₃₂O₆P₂
MW: 454,44 g/mol
Número MDL: MFCD01321144
Núm. CAS: 17919-34-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %