9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Atención
B1926-1G B1926-5G
TCIAB1926-1GEA 122 EUR
TCIAB1926-1G TCIAB1926-5G
9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for HPLC labeling
9-(Bromomethyl)acridine
Formula: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272.15 g/mol
Pto. de fusión: 165°C
Número MDL: MFCD01321146
Núm. CAS: 1556-34-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %