4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Butylcyclohexanol
B1930-25G
B1930-5G
TCIAB1930-25GEA
364
EUR
TCIAB1930-25G
TCIAB1930-5G
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formula:
C₁₀H₂₀O MW: 156.27 g/mol Pto. Ebullición: 122°C |
Número MDL:
MFCD01321147 Núm. CAS: 70568-60-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |