Benzenesulphonic anhydride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1931-25G
B1931-5G
TCIAB1931-25GEA
395
EUR
TCIAB1931-25G
TCIAB1931-5G
Benzenesulphonic anhydride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Benzenesulphonic anhydride
Formula:
C₁₂H₁₀O₅S₂ MW: 298,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00054601 Núm. CAS: 512-35-6 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,01071 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Anilin Method) | min. 96.0 % |