Benzyl chloromethyl sulphide ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1937-25G B1937-5G
TCIAB1937-25GEA 286 EUR
TCIAB1937-25G TCIAB1937-5G
Benzyl chloromethyl sulphide ≥96.0% (por GC)
Benzyl chloromethyl sulphide
Formula: C₈H₉ClS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093436
Núm. CAS: 3970-13-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %