N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
B1938-25G B1938-5G
TCIAB1938-25GEA 236 EUR
TCIAB1938-25G TCIAB1938-5G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formula: C₁₃H₂₃NOSi
Pto. Ebullición: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674005
Núm. CAS: 93102-05-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %