3-Benzylthiazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1939-25G
B1939-5G
TCIAB1939-25GEA
318
EUR
TCIAB1939-25G
TCIAB1939-5G
3-Benzylthiazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Benzylthiazolium bromide
Formula:
C₁₀H₁₀BrNS |
Número MDL:
MFCD01631293 Núm. CAS: 75066-50-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |