3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)propanoic acid
B1942-25G
B1942-500G
TCIAB1942-25GEA
17
EUR
TCIAB1942-25G
TCIAB1942-500G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂S₂ MW: 239,31 g/mol |
Número MDL:
MFCD00022878 Núm. CAS: 4767-00-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 150.0 deg-C |