1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexamethylenebis(diphenylphosphine)
B1959-1G B1959-5G
TCIAB1959-1GEA 25 EUR
TCIAB1959-1G TCIAB1959-5G
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Formula: C₃₀H₃₂P₂
MW: 454,53 g/mol
Número MDL: MFCD00003053
Núm. CAS: 19845-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C