2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
Proveedor: TCI
B1962-1G B1962-5G
TCIAB1962-1GEA 110 EUR
TCIAB1962-1G TCIAB1962-5G
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
Formula: C₂₁H₁₆O₅
Número MDL: MFCD00111095
Núm. CAS: 16691-79-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%