9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B1967-1G B1967-5G
TCIAB1967-1GEA 61 EUR
TCIAB1967-1G TCIAB1967-5G
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₉H₁₄N₄
MW: 298,35 g/mol
Número MDL: MFCD00216631
Núm. CAS: 124337-34-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C