1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1969-25G B1969-5G
TCIAB1969-25GEA 322 EUR
TCIAB1969-25G TCIAB1969-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042665
Núm. CAS: 41864-24-8
EINECS: 255-570-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C