4,4'-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)diphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)diphenylamine
B1970-25G B1970-500G
TCIAB1970-25GEA 16 EUR
TCIAB1970-25G TCIAB1970-500G
4,4'-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)diphenylamine ≥98.0% (por GC)
4,4'-Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)diphenylamine
Formula: C₃₀H₃₁N
Número MDL: MFCD00337918
Núm. CAS: 10081-67-1
EINECS: 233-215-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile almost transparency