Bis(3-ethyl-5-methyl-4-maleimidophenyl)methane ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methylenebis(3-ethyl-5-methyl-4-maleimidobenzene)
B1971-25G
B1971-500G
B1971-100G
TCIAB1971-25GEA
45
EUR
TCIAB1971-25G
TCIAB1971-500G
TCIAB1971-100G
Bis(3-ethyl-5-methyl-4-maleimidophenyl)methane ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Bis(3-ethyl-5-methyl-4-maleimidophenyl)methane
Formula:
C₂₇H₂₆N₂O₄ MW: 442,52 g/mol |
Número MDL:
MFCD00467754 Núm. CAS: 105391-33-1 EINECS: 424-600-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in Acetonitrile | almost transparency |