sec-Butyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1985-25ML B1985-5ML
TCIAB1985-25MLEA 175 EUR
TCIAB1985-25ML TCIAB1985-5ML
sec-Butyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
sec-Butyl methyl ether
Formula: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 59°C
Pto. de inflamación: -30°C
Número MDL: MFCD00190205
Núm. CAS: 6795-87-5
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %