4-Bromophthalimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
B2009.0005 B2009-25G B2009-5G
TCIAB2009.0005EA 0 EUR
TCIAB2009.0005 TCIAB2009-25G TCIAB2009-5G
4-Bromophthalimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Bromophthalimide
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226.03 g/mol
Número MDL: MFCD00466049
Núm. CAS: 6941-75-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency