[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II), Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
B2016-1G
B2016-5G
TCIAB2016-1GEA
53
EUR
TCIAB2016-1G
TCIAB2016-5G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formula:
C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd MW: 575,75 g/mol |
Número MDL:
MFCD00015702 Núm. CAS: 19978-61-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |