Decanoato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21479-1ML
21479-5ML
21479-1MLEA
67.5
EUR
21479-1ML
21479-5ML
Decanoato de metilo, Supelco®
Decanoato de metilo
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 224 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 0,8724 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 94 °C |
Número MDL:
MFCD00009580 Núm. CAS: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |