2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2019-1G B2019-5G
TCIAB2019-1GEA 19 EUR
TCIAB2019-1G TCIAB2019-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
Pto. Ebullición: 299°C
Número MDL: MFCD00010092
Núm. CAS: 29668-44-8
EINECS: 249-763-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency