2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B2022-25G B2022-500G
TCIAB2022-25GEA 17 EUR
TCIAB2022-25G TCIAB2022-500G
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane
Formula: C₂₁H₂₀Br₈O₂
Número MDL: MFCD00017887
Núm. CAS: 21850-44-2
EINECS: 244-617-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %