Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2029-1G B2029-100MG
TCIAB2029-1GEA 174 EUR
TCIAB2029-1G TCIAB2029-100MG
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Formula: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010395
Núm. CAS: 22784-59-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %