Allyl benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzoic acid Allyl Ester, Benzoic Acid Allyl Ester, Allyl Benzoate
B2041-25G B2041-250G
TCIAB2041-25GEA 52 EUR
TCIAB2041-25G TCIAB2041-250G
Allyl benzoate ≥98.0% (por GC)
Allyl benzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 242°C
Número MDL: MFCD00026104
Núm. CAS: 583-04-0
EINECS: 209-494-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %