(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
((4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (2S,3S)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-1,2,3,4-butanetetrol, (+)-trans-alpha,alpha'-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (+)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-D-threitol
B2048-1G
B2048-5G
TCIAB2048-1GEA
37
EUR
TCIAB2048-1G
TCIAB2048-5G
(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by HPLC)
(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula:
C₃₁H₃₀O₄ |
Número MDL:
MFCD00010079 Núm. CAS: 93379-49-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |