5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2058-1G B2058-5G
TCIAB2058-1GEA 208 EUR
TCIAB2058-1G TCIAB2058-5G
5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde ≥94.0% (por GC)
5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₇BrOS₃
Número MDL: MFCD02093442
Núm. CAS: 161726-69-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 158.0 to 164.0 deg-C