Boron trifluoride dibutyl etherate (∼30% BF₃)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dibutyl ether-boron trifluoride, Boron trifluoride butyl etherate, Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride-butyl ether complex, 1-butoxybutane- trifluoroborane(1:1), Trifluoroboron dibutyl etherate
B2074-25ML B2074-500ML
TCIAB2074-25MLEA 84 EUR
TCIAB2074-25ML TCIAB2074-500ML
Boron trifluoride dibutyl etherate (∼30% BF₃)
Boron trifluoride dibutyl etherate
Formula: BF₃·C₈H₁₈O
MW: 198,04 g/mol
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013195
Núm. CAS: 593-04-4
EINECS: 209-783-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 29.0 to 33.0 w/w%