1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Cyclohexylidenedianiline
B2076-25G B2076-5G
TCIAB2076-25GEA 448 EUR
TCIAB2076-25G TCIAB2076-5G
1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC)
1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane
Formula: C₁₈H₂₂N₂
MW: 266,39 g/mol
Número MDL: MFCD00035700
Núm. CAS: 3282-99-3
EINECS: 221-926-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity