Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B2077-1G B2077-5G
TCIAB2077-1GEA 45 EUR
TCIAB2077-1G TCIAB2077-5G
Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II)
Formula: C₂₆H₁₆N₂O₂S₂Zn
Número MDL: MFCD03844766
Núm. CAS: 58280-31-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %