Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(5-Bromopentyl)malonic Acid Diethyl Ester
B2083-25G
B2083-5G
TCIAB2083-25GEA
256
EUR
TCIAB2083-25G
TCIAB2083-5G
Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (5-bromopentyl)malonate
Formula:
C₁₂H₂₁BrO₄ MW: 309,20 g/mol Pto. Ebullición: 161°C |
Número MDL:
MFCD00048565 Núm. CAS: 1906-95-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...