Trihexyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2094-25G B2094-5G
TCIAB2094-25GEA 74 EUR
TCIAB2094-25G TCIAB2094-5G
Trihexyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trihexyl borate
Formula: C₁₈H₃₉BO₃
Pto. Ebullición: 311°C
Pto. de inflamación: 149°C
Número MDL: MFCD00027295
Núm. CAS: 5337-36-0
EINECS: 226-262-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %