2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromobenzaldehyde Ethylene Acetal
B2100-25G B2100-5G
TCIAB2100-25GEA 432 EUR
TCIAB2100-25G TCIAB2100-5G
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Número MDL: MFCD01318950
Núm. CAS: 10602-01-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency