2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
B2101-25G B2101-5G
TCIAB2101-25GEA 55 EUR
TCIAB2101-25G TCIAB2101-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Número MDL: MFCD02093445
Núm. CAS: 111128-12-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 131.0 deg-C