(1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(1S,2R)-N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)norephedrine, (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(2,4,6-trimethylbenzenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol
B2104-1G
B2104-5G
TCIAB2104-1GEA
79
EUR
TCIAB2104-1G
TCIAB2104-5G
(1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (by HPLC)
(1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol
Formula:
C₂₅H₂₉NO₃S MW: 423.57 g/mol |
Número MDL:
MFCD02093447 Núm. CAS: 187324-64-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |