9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B2109-1G B2109-100MG
TCIAB2109-1GEA 322 EUR
TCIAB2109-1G TCIAB2109-100MG
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene
Formula: C₂₆H₁₈O₄
MW: 394.43 g/mol
Número MDL: MFCD03427350
Núm. CAS: 153715-08-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%