1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Dibenzyloxy-2-propanol, 1,3-Di-O-benzylglycerol
B2110-25G B2110-5G
TCIAB2110-25GEA 287 EUR
TCIAB2110-25G TCIAB2110-5G
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol ≥96.0% (por GC)
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol
Formula: C₁₇H₂₀O₃
MW: 272,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010616
Núm. CAS: 6972-79-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %