2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(nitrobenzene)
B2115-1G B2115-5G
TCIAB2115-1GEA 96 EUR
TCIAB2115-1G TCIAB2115-5G
2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₅H₈F₆N₂O₄
MW: 394,23 g/mol
Número MDL: MFCD02093448
Núm. CAS: 64465-34-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal