3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Bis(3,5-dibenzyloxybenzyloxy)benzyl Bromide
B2118-1G B2118-5G
TCIAB2118-1GEA 189 EUR
TCIAB2118-1G TCIAB2118-5G
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide ≥97.0% (by HPLC)
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide
Formula: C₄₉H₄₃BrO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093449
Núm. CAS: 129536-41-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C